(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine 95%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR32808-1GEA 586 EUR
APOSOR32808-1G
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine 95%
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanamine
Kaava: C₉H₁₀N₄
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08056628
CAS-numero: 886361-75-7

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR