1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR32823-5GEA 586 EUR
APOSOR32823-5G APOSOR32823-1G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride
Kaava: C₇H₈Cl₃NO
MW: 228,5000 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01114586
CAS-numero: 51572-93-1