2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR3294-100GEA 659 EUR
APOSOR3294-100G APOSOR3294-5G APOSOR3294-25G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Kaava: C₇H₇ClO₂
Kiehumispiste: 125 °C/10mmHg
Tiheys: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00086345
CAS-numero: 18113-04-7