2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3314-100MGEA 65.9 EUR
APOSOR3314-100MG APOSOR3314-250MG
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxyphenylboronic acid
Kaava: C₆H₆BClO₃
MW: 172,3700 g/mol
Sulamispiste: 263…265 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689478
CAS-numero: 913835-71-9