3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Varoitus
APOSOR3416-5GEA 0 EUR
APOSOR3416-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazol-5-amine
Kaava: C₁₀H₁₁N₃
Sulamispiste: 148…151 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084887
CAS-numero: 78597-54-3