2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3424-1GEA 19.1 EUR
APOSOR3424-1G APOSOR3424-10G APOSOR3424-5G
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BClO₄
MW: 214,4107 g/mol
Sulamispiste: 140…142 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689530
CAS-numero: 603122-80-1