2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR3429-1GEA 184 EUR
APOSOR3429-1G
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Chloro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₈BClO₄
MW: 214,41
Sulamispiste: 230…232 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08689528
CAS-numero: 913835-92-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR