2-Cyanoisonicotinic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR345273-1GEA 87.9 EUR
APOSOR345273-1G APOSOR345273-5G
2-Cyanoisonicotinic acid
2-Cyanoisonicotinic acid
Kaava: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,1200 g/mol
Sulamispiste: 236 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD03411729
CAS-numero: 161233-97-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III