2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR345479-10GEA 353 EUR
APOSOR345479-10G APOSOR345479-1G APOSOR345479-5G
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine 98%
2-Amino-5-bromo-3-methoxypyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂O
MW: 203,04
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09909849
CAS-numero: 42409-58-5