2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR346242-500MGEA 199 EUR
APOSOR346242-500MG APOSOR346242-5G APOSOR346242-1G
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
2-Amino-6-bromo-5-methoxypyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂O
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06662268
CAS-numero: 79491-43-3