1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR346244-5GEA 0 EUR
APOSOR346244-5G APOSOR346244-10G APOSOR346244-1G
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
1-(5-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Kaava: C₉H₁₂ClN₃
MW: 197,67 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115049
CAS-numero: 87394-65-8