(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile 95+%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR346401-1GEA 49.8 EUR
APOSOR346401-1G APOSOR346401-5G
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile 95+%
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile
Kaava: C₇H₉ClN₂O
MW: 172,61 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08689902
CAS-numero: 207557-35-5