5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR350000-100GEA 241 EUR
APOSOR350000-100G
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
5-Chloro-3-methylanthranilic acid
Kaava: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02358895
CAS-numero: 20776-67-4