5-Bromonicotinamide

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR350069-100GEA 148 EUR
APOSOR350069-100G
5-Bromonicotinamide
5-Bromonicotinamide
Kaava: C₆H₅BrN₂O
MW: 201,03 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00173919
CAS-numero: 28733-43-9

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR