4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR350075-5GEA 54.2 EUR
APOSOR350075-5G APOSOR350075-25G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Kaava: C₄H₅BrN₂
MW: 161,01 g/mol
Sulamispiste: 77…79 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005241
CAS-numero: 13808-64-5