2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR350102-1GEA 64.4 EUR
APOSOR350102-1G APOSOR350102-25G APOSOR350102-5G
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
2'-Chloro-5'-nitroacetophenone
Kaava: C₈H₆ClNO₃
MW: 199,5911 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00052836
CAS-numero: 23082-50-0