Diphenylphosphine oxide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR350120-100GEA 127 EUR
APOSOR350120-100G APOSOR350120-25G APOSOR350120-500G
Diphenylphosphine oxide 97%
Diphenylphosphine oxide
Kaava: C₁₂H₁₁OP
MW: 202,20 g/mol
Kiehumispiste: 105 °C/0,1mmHg
Sulamispiste: 56…57 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002079
CAS-numero: 4559-70-0