3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR350252-100GEA 90.8 EUR
APOSOR350252-100G APOSOR350252-25G APOSOR350252-5G
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole 99%
3-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Kaava: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,1600 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07082704
CAS-numero: 6494-19-5