(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR350343-100GEA 294 EUR
APOSOR350343-100G APOSOR350343-25G
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone 97%
(S)-(+)-5-Hydroxymethyl-2-pyrrolidinone
Kaava: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Kiehumispiste: 147…149 °C
Sulamispiste: 78…82 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
CAS-numero: 17342-08-4