4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR350393-10GEA 106 EUR
APOSOR350393-10G
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid 95%
4-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₅BO₂Si
MW: 194,1100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00093348
CAS-numero: 17865-11-1