2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole 97%
APOSOR3508-1GEA 0 EUR
APOSOR3508-1G
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole 97%
2-(1-Adamantyl)-4-bromoanisole
Kaava: C₁₇H₂₁BrO
MW: 321,2520 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03855308
CAS-numero: 104224-63-7