3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3516-5GEA 22 EUR
APOSOR3516-5G
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₁H₁₈BNO₃
MW: 223,08
Sulamispiste: 94…99 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD05863910
CAS-numero: 832114-00-8