Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3554-5GEA 333 EUR
APOSOR3554-5G APOSOR3554-1G
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Methyl-5-methyl-4-oxazolecarboxylate
Kaava: C₆H₇NO₃
MW: 141,1247 g/mol
Kiehumispiste: 51…57 °C/0,1mmHg
Sulamispiste: 45…48 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08689502
CAS-numero: 41172-57-0