2-Acetamidothiazole 96%
Varoitus
APOSOR3555-100GEA 390 EUR
APOSOR3555-100G APOSOR3555-25G
2-Acetamidothiazole 96%
2-Acetamidothiazole
Kaava: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18
Sulamispiste: 204…206 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00016892
CAS-numero: 2719-23-5