4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3584-10GEA 337 EUR
APOSOR3584-10G APOSOR3584-1G APOSOR3584-5G
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide 95%
4-Benzyl-3-thiosemicarbazide
Kaava: C₈H₁₁N₃S
Sulamispiste: 128…131 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00025145
CAS-numero: 13431-41-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III