1-Acetamido-4-bromonaphthalene 98%

Toimittaja: Apollo Scientific

Varoitus

APOSOR3591-1GEA 87.9 EUR
APOSOR3591-1G APOSOR3591-5G
1-Acetamido-4-bromonaphthalene 98%
1-Acetamido-4-bromonaphthalene
Kaava: C₁₂H₁₀BrNO
Sulamispiste: 160…163 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00085962
CAS-numero: 91394-66-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR