3-Propoxyphenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR360035-10GEA 130 EUR
APOSOR360035-10G APOSOR360035-5G
3-Propoxyphenylboronic acid 98%
3-Propoxyphenylboronic acid
Kaava: C₉H₁₃BO₃
MW: 180,0100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03427190
CAS-numero: 149557-18-6