2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR360157-25GEA 116 EUR
APOSOR360157-25G APOSOR360157-5G
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Kaava: C₄H₄BClN₂O₂
MW: 158,35 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD08063113
CAS-numero: 1003845-06-4