3-Phenoxyphenylboronic acid 97+%

Toimittaja: Apollo Scientific

APOSOR360314-1GEA 0 EUR
APOSOR360314-1G APOSOR360314-5G
3-Phenoxyphenylboronic acid 97+%
3-Phenoxyphenylboronic acid
Kaava: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD07780272
CAS-numero: 221006-66-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR