4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR361030-1GEA 155 EUR
APOSOR361030-1G
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
4-(Cyanomethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₄H₁₈BNO₃
MW: 259,1100 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD06795675
CAS-numero: 475272-13-0