N(α)-Boc-L-histidine
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR36354-100GEA 283 EUR
APOSOR36354-100G APOSOR36354-25G
N(α)-Boc-L-histidine
N(α)-Boc-L-histidine
Kaava: C₁₁H₁₇N₃O₄
MW: 255,3 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00065576
CAS-numero: 17791-52-5