Methyl-4-formylbenzoate
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3659-25GEA 16.2 EUR
APOSOR3659-25G APOSOR3659-100G
Methyl-4-formylbenzoate
Methyl-4-formylbenzoate
Kaava: C₉H₈O₃
MW: 164,16
Kiehumispiste: 265 °C
Sulamispiste: 60…63 °C
Tiheys: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 128 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00006950
CAS-numero: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5