4-Chloro-1H-indazole
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR3679-1GEA 16.2 EUR
APOSOR3679-1G APOSOR3679-250MG APOSOR3679-5G
4-Chloro-1H-indazole
4-Chloro-1H-indazole
Kaava: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Sulamispiste: 155…160 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00211065
CAS-numero: 13096-96-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III