1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
APOSOR3696-1GEA 0 EUR
APOSOR3696-1G
1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
1-(Phenylsulphonyl)-5-indoleboronic acid
Kaava: C₁₄H₁₂BNO₄S
MW: 301,1300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03840606
CAS-numero: 480438-51-5