4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3792-5GEA 301 EUR
APOSOR3792-5G APOSOR3792-1G
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2,3-Dimethylphenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₅H₁₆BNO₃
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD09027210
CAS-numero: 913835-36-6