1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3912-1GEA 13.2 EUR
APOSOR3912-1G APOSOR3912-25G APOSOR3912-5G
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
1-(2-Chlorophenyl)biguanide hydrochloride
Kaava: C₈H₁₁Cl₂N₅
MW: 248,12 g/mol
Sulamispiste: 129…134 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00053016
CAS-numero: 19579-44-3