4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR3955-1GEA 150 EUR
APOSOR3955-1G APOSOR3955-5G
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₈H₁₀BNO₄
MW: 194,98 g/mol
Sulamispiste: 130…136 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD04115670
CAS-numero: 850568-17-1