3-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%

Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus

APOSOR3961-5GEA 632 EUR
APOSOR3961-5G APOSOR3961-1G
3-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-(Isopropylcarbamoyl)phenylboronic acid
Kaava: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207,0300 g/mol
Sulamispiste: 252…260 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD04115690
CAS-numero: 397843-69-5

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR