5-Bromo-m-cresol 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR399005-5GEA 87.9 EUR
APOSOR399005-5G APOSOR399005-10G
5-Bromo-m-cresol 98%
5-Bromo-m-cresol
Kaava: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09038281
CAS-numero: 74204-00-5