4,5-Dimethoxyisatoic anhydride
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR400025-5GEA 107 EUR
APOSOR400025-5G
4,5-Dimethoxyisatoic anhydride
4,5-Dimethoxyisatoic anhydride
Kaava: C₁₀H₉NO₅
MW: 223,1800 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD03426390
CAS-numero: 20197-92-6