2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR400212-1GEA 73.2 EUR
APOSOR400212-1G APOSOR400212-5G
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Kaava: C₈H₆BrClO
MW: 233,4896 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02683063
CAS-numero: 825-40-1