3-Benzyloxybenzyl bromide
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR400465-1GEA 14.8 EUR
APOSOR400465-1G
3-Benzyloxybenzyl bromide
3-Benzyloxybenzyl bromide
Kaava: C₁₄H₁₃BrO
MW: 277,1600 g/mol
Sulamispiste: 54…56 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD01318307
CAS-numero: 1700-31-8
UN: 3261
ADR: 8,III