4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR40151-5GEA 408 EUR
APOSOR40151-5G APOSOR40151-500MG APOSOR40151-1G
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid 96%
4-Methyl-1H-indazole-5-boronic acid
Kaava: C₈H₉BN₂O₂
MW: 175,9800 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD12028644
CAS-numero: 1245816-09-4