N-tert-Butyl-3-boronobenzenesulphonamide 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR4028-500MGEA 267 EUR
APOSOR4028-500MG APOSOR4028-1G
N-tert-Butyl-3-boronobenzenesulphonamide 97%
N-tert-Butyl-3-boronobenzenesulphonamide
Kaava: C₁₀H₁₆BNO₄S
MW: 257,1143 g/mol
Sulamispiste: 120…124 °C
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD06659842
CAS-numero: 221290-14-8