3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
APOSOR40336-5GEA 73.2 EUR
APOSOR40336-5G
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine 98%
3-Amino-2-bromo-5-methylpyridine
Kaava: C₆H₇BrN₂
MW: 187,04 g/mol
Sulamispiste: 103…106 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD08277281
CAS-numero: 34552-14-2