Fenyylifosfoni dikloridi
Toimittaja: Apollo Scientific
Vaara
APOSOR40402-100GEA 65.9 EUR
APOSOR40402-100G APOSOR40402-500G
Fenyylifosfoni dikloridi
Fenyylifosfoni dikloridi
Kaava: C₆H₅Cl₂OP
MW: 194,98 g/mol
Kiehumispiste: 258 °C
Sulamispiste: 3 °C
Tiheys: 1,375 g/cm³ (25 °C)
Leimahduspiste: 204 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002070
CAS-numero: 824-72-6
EINECS: 212-534-3
UN: 3265
ADR: 8,II