1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR40420-5GEA 382 EUR
APOSOR40420-5G APOSOR40420-1G APOSOR40420-250MG
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Kaava: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Sulamispiste: 80…87 °C
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD09864189
CAS-numero: 1036991-40-8