3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR40464-25GEA 58.6 EUR
APOSOR40464-25G APOSOR40464-100G APOSOR40464-5G
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Kaava: C5H6O3
MW: 114,10 g/mol
Sulamispiste: 69…70 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00100900
CAS-numero: 23761-23-1