Tetrakloori-o-bentsokinoni
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR40496-5GEA 132 EUR
APOSOR40496-5G APOSOR40496-25G
Tetrakloori-o-bentsokinoni
Tetrakloori-o-bentsokinoni
Kaava: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Sulamispiste: 126…129 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00001646
CAS-numero: 2435-53-2