6-Bromo-o-cresol 96%
Toimittaja: Apollo Scientific
Varoitus
APOSOR40668-25GEA 242 EUR
APOSOR40668-100G APOSOR40668-25G APOSOR40668-5G
6-Bromo-o-cresol 96%
6-Bromo-o-cresol
Kaava: C₇H₇BrO
MW: 187,0300 g/mol
Kiehumispiste: 207…210 °C
Sulamispiste: 16,5 °C
Tiheys: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD09907876
CAS-numero: 13319-71-6